missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam 2,3-Butanedione 2-Monoxime, Non-selective Myosin ATPase Inhibitor, Solid, 500 mg
Descrizione
- Molecular weight: 101.1 g/mol
- Inhibitor type: Non-selective myosin ATPase inhibitor (Ki = 5 mM at myosin II)
- Secondary inhibition: Potent Kv2.1 (DRK1) and L-Type Ca²± channel inhibitor (Ki and IC50 values are 10.7 nM and 5.8 mM, respectively)
- Permeability: Blood-brain barrier permeable
- Biological activity: Inhibits muscle contraction
- Form: Solid
- Composition: 100% (3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-one
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% (3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-one |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Myosin ATPase, Kv2.1, L-Type Ca2+ Channel |
| Formulazione | 100% (3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-one |
| Quantità | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Myosin ATPase inhibition, Ion channel inhibition, Muscle contraction inhibition |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?