Learn More
2,3-Butanedione, 99%
Codice prodotto. 11492307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11492307 100 g 100g
11484110 10 g 10g
11402317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14217.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
2,3-Butanedione is used to form triazine and pteridine ring systems by cyclocondensation with amines. It is also used to inactivate aminopeptidase-N and acts as a precursor to alpha-diones. It finds use in alcoholic beverages, foods, to modify arginyl residues in proteins and to give a buttery flavor to microwave popcorns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3-Butanedione is used to form triazine and pteridine ring systems by cyclocondensation with amines. It is also used to inactivate aminopeptidase-N and acts as a precursor to alpha-diones. It finds use in alcoholic beverages, foods, to modify arginyl residues in proteins and to give a buttery flavor to microwave popcorns.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with acids, strong bases, metals, reducing agents and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 431-03-8
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00008756
InChI Key QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
PubChem CID 650
ChEBI CHEBI:16583
IUPAC Name butane-2,3-dione
SMILES CC(=O)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Butanedione
Punto di fusione -3°C
Densità 0.983
Punti di ebollizione 87°C to 88°C
Punto d'infiammabilità 10°C (50°F)
Odore Sweet
Indice di rifrazione 1.394
Quantità 100 g
Numero UN UN2346
Beilstein 605398
Indice di Merck 14,2966
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Butanedione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione