Learn More
2,3-Butanedione monoxime, 98%
Codice prodotto. 11975651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975651 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10113250 100 g Plastic bottle 100g
10591201 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11975651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150370025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-71-6
Formula molecolare C4H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 101.11
Numero MDL MFCD00002116
InChI Key FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Sinonimo 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC Name (3E)-3-hydroxyiminobutan-2-one
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Butanedione monoxime
Punto di fusione 74°C to 76°C
Colore White
Punti di ebollizione 185°C to 186°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C(=NOH)COCH3
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,772
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear to slightly hazy
Peso formulazione 101.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder