Learn More
2,3-Butanedione, TRC
Codice prodotto. 30134450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134450 500 mL 500mL
18030350 5 mL 5mL
18060240 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134450 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB690030500ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 431-03-8
Formula molecolare C4 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Sinonimo 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
IUPAC Name butane-2,3-dione
SMILES CC(=O)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Butanedione
Quantità 500 mL
InChI Formula InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Peso formulazione 86.0368