Learn More
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, 97%
Codice prodotto. 10617040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617040 5 g Bottiglia in vetro 5g
10547600 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10617040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428210050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40365-61-5 | C9H14O2 | 154.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40365-61-5
Formula molecolare C9H14O2
Molecular Weight (g/mol) 154.21
Numero MDL MFCD00012352
InChI Key ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-but-3-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2 h-pyran, 1-tetrahydropyran-2-yloxy-3-butyne, 2-but-3-ynoxytetrahydropyran, tetrahydropyranyloxy-3-butyne, 2-but-3-yn-1-yloxy oxane, 2-3-butynyloxy tetrahydropyran, 4-tetrahydropyranyl oxy butyne
PubChem CID 142440
IUPAC Name 2-but-3-ynoxyoxane
SMILES C#CCCOC1CCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9840g/mL
Punti di ebollizione 92.0°C to 95.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.984
Peso formulazione 154.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.