Learn More
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 40365-61-5 |
| Formula molecolare | C9 H14 O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-(3-Butyn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2 |
| SMILES | C#CCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC Name | 2-but-3-ynoxyoxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.21 |
| Peso formulazione | 154.0994 |