Learn More
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10527294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10527294 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10414685 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10527294 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56324CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 898289-51-5
Formula molecolare C11H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 204.657
Numero MDL MFCD09064978
InChI Key AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
PubChem CID 24229567
IUPAC Name 2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.66
Percent Purity 97%