Learn More
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30360842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360842 10 mg 10mg
30351034 50 mg 50mg
30354559 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30360842 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC65025010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 898289-51-5
Formula molecolare C11H9N2Cl
Molecular Weight (g/mol) 204.66
IUPAC Name 2-[3-(chloromethyl)phenyl]pyrimidine
SMILES ClCc1cccc(c1)c2ncccn2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H9ClN2/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1-7H,8H2
Peso formulazione 204.0454