Learn More
2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95%+ |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Formula lineare | ClC6H4OCH2CSNH2 |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 201.68 |
Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide