Learn More
2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10233572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10233572 1 g Amber Glass Bottle 1g
10243572 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10233572 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01327DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 35370-95-7
Formula molecolare C8H8ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 201.668
Numero MDL MFCD00052479
InChI Key RPAOLVIADVQKNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide, 2-3-chlorophenoxy thioacetamide, 1-amino-2-3-chlorophenoxy ethane-1-thione, maybridge1_008529, 3-chlorophenoxy thioacetamide, 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide #, ethanethioamide,2-3-chlorophenoxy
PubChem CID 2743553
IUPAC Name 2-(3-chlorophenoxy)ethanethioamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare ClC6H4OCH2CSNH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.68
Percent Purity 95%