Learn More
(2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl)methanamine hydrochloride monohydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10699514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10699514 1 g 1g
10433183 250 mg 250mg
10327644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10699514 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01298DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Identificatori chimici
CAS 690632-12-3
Formula molecolare C10H10Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 261.164
Numero MDL MFCD06738410
InChI Key DBEFCUHDXFEPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methylamine hydrochloride, c-2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methane amine hydrochloride 1-hydrate, 4-aminomethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hcl, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethyllamine hcl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 24229776
IUPAC Name [2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=CS2)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride monohydrate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 279.2
Percent Purity 97%