Learn More
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10404975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10404975 1 g Amber Glass Bottle 1g
10173464 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10404975 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46704DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 859850-99-0
Formula molecolare C10H6ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 223.67
Numero MDL MFCD06738360
InChI Key XMXWYXGIKFBCGR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chloro-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde 97, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525798
IUPAC Name 2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C=O)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 223.68
Percent Purity 97%