Learn More
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10691245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10691245 250 mg 250mg
10197282 1 g 1g
10709405 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10691245 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01112CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 845885-82-7
Formula molecolare C10H6ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 239.67
Numero MDL MFCD05664421
InChI Key DNSCDQVZFMLMAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylicacid, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-chlorophenyl-1 pound not3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794667
IUPAC Name 2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 239.68
Percent Purity 97%