Learn More
2,3-Desisopropylidene Topiramate, TRC
Codice prodotto. 30359482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359482 10 mg 10mg
30355231 5 mg 5mg
30352036 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30359482 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29017010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 851957-35-2
Formula molecolare C9 H17 N O8 S
Molecular Weight (g/mol) 299.3
Sinonimo 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate
IUPAC Name [(3aR,6R,7S,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-6-yl]methyl sulfamate
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(COS(=O)(=O)N)[C@@H](O)[C@@H]2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Desisopropylidene Topiramate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-5-3-15-9(12,4-16-19(10,13)14)7(11)6(5)18-8/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9-/m1/s1
Peso formulazione 299.0675