Learn More
2,3-Diamino-5-bromopyridine, 97%
Codice prodotto. 10232562 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10232562 5 g Bottiglia in vetro 5g
10098731 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10232562 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350330050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38875-53-5
Formula molecolare C5H7BrN3
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Numero MDL MFCD00460094
InChI Key YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
PubChem CID 691156
IUPAC Name 5-bromopyridine-2,3-diamine
SMILES NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Diamino-5-bromopyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 165°C
Colore Brown or Purple to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Peso formulazione 188.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Needles or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.