Learn More
2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
Codice prodotto. 15545976 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15545976 1 g 1g
15555976 5 g 5g
15565976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15545976 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457490010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 603-81-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-81-6
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00137818
InChI Key KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
PubChem CID 198069
IUPAC Name 2,3-diaminobenzoic acid
SMILES NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Diaminobenzoic acid
Punto di fusione 232.0°C to 234.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.