Learn More
MedChemExpress 2,3-Diaminonaphthalene
Codice prodotto. 16448886
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16448886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16448886 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0073
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Product Type Dye Reagents
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room temperature
CAS 771-97-1
Peso molecolare 158.2 g/mol
Bersaglio HBV
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (632.11 mM; Need ultrasonic)