Learn More
2,3-Diaminonaphthalene, 97%
Codice prodotto. 11479873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479873 1 g 1g
11489873 5 g 5g
11499873 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479873 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12993.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 771-97-1 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite. It is also useful for detection of ketones and alpha-keto acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite. It is also useful for detection of ketones and alpha-keto acids.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in pyridine, dimethylsulfoxide, dimethyformamide, dil.hydrochloric acid, ethanol, ether and hot methanol.
Notes
Incompatible with oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-97-1
Formula molecolare C10H10N2
Molecular Weight (g/mol) 158.204
Numero MDL MFCD00004116
InChI Key XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
PubChem CID 69872
IUPAC Name naphthalene-2,3-diamine
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Diaminonaphthalene
Punto di fusione 193°C to 196°C
Densità 1.096
Quantità 1 g
Beilstein 2206394
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Soluble in pyridine,dimethylsulfoxide,dimethyformamide,dil;hydrochloric acid,ethanol,ether and hot methanol.
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Naphthalenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediamine