Learn More
2,3-Diaminophenol, TRC
Codice prodotto. 30354975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354975 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354975 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD415180100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Diaminophenol
CAS 59649-56-8
Formula molecolare C6H8N2O
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2
SMILES Nc1cccc(O)c1N
IUPAC Name 2,3-diaminophenol
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Peso formulazione 124.0637