Learn More
2,3-Diaminophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Diaminophenol |
| CAS | 59649-56-8 |
| Formula molecolare | C6H8N2O |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2 |
| SMILES | Nc1cccc(O)c1N |
| IUPAC Name | 2,3-diaminophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.14 |
| Peso formulazione | 124.0637 |