Learn More
2,3-Diaminopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10216060
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
452-58-4
C5H7N3
109.13
MFCD00006319
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
9956
pyridine-2,3-diamine
NC1=CC=CN=C1N
452-58-4
C5H7N3
109.13
MFCD00006319
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
9956
pyridine-2,3-diamine
NC1=CC=CN=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 3-Diaminopyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114°C to 116°C
Punto d'infiammabilità 205°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C5H3N)(NH2)2
Quantità 10 g
Beilstein 22,II,394
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (20°C)
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Diaminopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.