Learn More
2,3-Dibromo-1-propanol, TRC
Codice prodotto. 30385024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385024 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385024 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD425520100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dibromo-1-propanol
CAS 96-13-9
Formula molecolare C3H6Br2O
Quantità 100 g
Sinonimo 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol
InChI Formula InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
SMILES OCC(Br)CBr
IUPAC Name 2,3-dibromopropan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 217.89
Peso formulazione 215.8785