Learn More
2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone |
Punto di fusione | 156°C |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5 |
Quantità | 1 g |
Sinonimo | chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: negligible |
Peso formulazione | 368.07 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.