Learn More
2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10016332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10016332 1 g Bottiglia in vetro 1g
10641895 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10016332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375080010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 611-91-6
Formula molecolare C15H12Br2O
Molecular Weight (g/mol) 368.07
Numero MDL MFCD00017861
InChI Key LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95342
IUPAC Name 2,3-dibromo-1,3-diphenylpropan-1-one
SMILES BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Punto di fusione 156°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5
Quantità 1 g
Sinonimo chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 368.07
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.