Learn More
2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone |
| Punto di fusione | 156°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: negligible |
| Peso formulazione | 368.07 |
| Percent Purity | 98% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?