Learn More
2,3-Dibromofuran, 97%, stab. with 0.5% calcium carbonate
Codice prodotto. 11348306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348306 5 g 5g
11338306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15518.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30544-34-4 | C4H2Br2O | 225.867 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30544-34-4
Formula molecolare C4H2Br2O
Molecular Weight (g/mol) 225.867
Numero MDL MFCD01074839
InChI Key GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dibrom-furan, acmc-1adxx, furan, 2,3-dibromo, 2,3-bis bromanyl furan
PubChem CID 7021501
IUPAC Name 2,3-dibromofuran
SMILES C1=COC(=C1Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dibromofuran
Nota nome stabilized with 0.5% calcium carbonate
Densità 2
Punti di ebollizione 75°C to 78°C (75 mmHg)
Indice di rifrazione 1.547
Quantità 5 g
Beilstein 107511
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 225.87
Percent Purity 97%