Learn More
2,3-Dibromopropene, 80%, tech., stabilized
Codice prodotto. 10645962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10645962 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10447540 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10616944 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10645962 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147740100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 513-31-5 | C3H4Br2 | 199.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-31-5
Formula molecolare C3H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 199.87
Numero MDL MFCD00000211
InChI Key YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
PubChem CID 10552
IUPAC Name 2,3-dibromoprop-1-ene
SMILES BrCC(Br)=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dibromopropene
CAS min. % 75.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 2.1300g/mL
Punti di ebollizione 42°C to 44°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 75% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2C(Br)=CH2
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.547
Quantità 10 mL
Beilstein 01, 201
Indice di Merck 15, 3030
Gravità specifica 2.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 199.87
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dibromopropene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.