Learn More
2,3-Dibromopropene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dibromopropene |
| CAS | 513-31-5 |
| Formula molecolare | C3H4Br2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2 |
| SMILES | BrCC(=C)Br |
| IUPAC Name | 2,3-dibromoprop-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.87 |
| Peso formulazione | 197.868 |