Learn More
2,3-Dibromopropene, TRC
Codice prodotto. 30382463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382463 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382463 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4264085G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dibromopropene
CAS 513-31-5
Formula molecolare C3H4Br2
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin
InChI Formula InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMILES BrCC(=C)Br
IUPAC Name 2,3-dibromoprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 199.87
Peso formulazione 197.868