Learn More
2,3-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10626851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10626851 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10626851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258760010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3140-93-0
Numero MDL MFCD00005418
InChI Key ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC Name 2,3-dibromothiophene
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dibromothiophene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Brown or Khaki-Orange to Yellow
Densità 2.2000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H2Br2S
Indice di rifrazione 1.6310 to 1.6330 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 241.928
Peso formulazione 241.92
Percent Purity ≥96.0% (GC)
Forma fisica Chunks and/or Powder