Learn More
2,3-Dibromothiophene, 98+%
Codice prodotto. 11419893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419893 5 g 5g
11409893 1 g 1g
11429893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11419893 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12998.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3140-93-0
Formula molecolare C4H2Br2S
Molecular Weight (g/mol) 241.928
Numero MDL MFCD00005418
InChI Key ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC Name 2,3-dibromothiophene
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dibromothiophene
Densità 2.135
Punti di ebollizione 215°C to 216°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.631
Quantità 5 g
Beilstein 107512
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 241.94
Percent Purity ≥98%