Learn More
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 98%
Codice prodotto. 11474110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474110 25 g 25g
11465363 100 g 100g
11475363 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474110 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13378.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Use as seed disinfectant, textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders, as antifouling agent. Also used to control blue-green algae in ponds, lakes, and swimming pools. Also used as an important catalyst to produce 3,3-Dichloro benzine.
Solubility
Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-80-6
Formula molecolare C10H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 227.04
Numero MDL MFCD00001677
InChI Key SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Punto di fusione 193°C to 196°C (sublimation)
Punti di ebollizione 275°C (2 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1073511
Indice di Merck 14,3045
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
IUPAC Name 2,3-dichloronaphthalene-1,4-dione
Peso formulazione 227.05
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone