Learn More
2,3-Dichloro-1-propanol, TRC
Codice prodotto. 30385060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
25 g
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385060 25 g -
30375515 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30385060 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43577525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-23-9
Formula molecolare C3 H6 Cl2 O
Molecular Weight (g/mol) 128.99
Sinonimo 2,3-Dichloro-1-propanol, (RS)-2,3-Dichloro-1-propanol, (±)-2,3-Dichloro-1-propanol, 1,2-Dichlorohydrin, 2,3-Dichlorohydrin, 2,3-Dichloropropyl alcohol, Glycerol 1,2-dichlorohydrin, Glycerol α,β-dichlorohydrin, α,β-Dichlorohydrin, β,γ-Dichlorohydrin, β-Dichlorohydrin
IUPAC Name 2,3-dichloropropan-1-ol
SMILES OCC(Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloro-1-propanol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Peso formulazione 127.9796