Learn More
2,3-Dichloro-1-propene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dichloro-1-propene |
| CAS | 78-88-6 |
| Formula molecolare | C3 H4 Cl2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Propene, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1-propene, 2,3-Dichloropropene, 2,3-Dichloropropylene, 2-Chloroallyl chloride, HCO 125OXF, NSC 60520 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ClCC(=C)Cl |
| IUPAC Name | 2,3-dichloroprop-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.97 |
| Peso formulazione | 109.969 |