Learn More
2,3-Dichloro-1-propene, TRC
Codice prodotto. 30373459
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373459 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373459 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD435788500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloro-1-propene
CAS 78-88-6
Formula molecolare C3 H4 Cl2
Quantità 500 mg
Sinonimo Propene, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1-propene, 2,3-Dichloropropene, 2,3-Dichloropropylene, 2-Chloroallyl chloride, HCO 125OXF, NSC 60520
InChI Formula InChI=1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMILES ClCC(=C)Cl
IUPAC Name 2,3-dichloroprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Peso formulazione 109.969