Learn More
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15433207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433207 100 g 100g
15423207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15433207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20165.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69045-84-7
Formula molecolare C6H2Cl2F3N
Molecular Weight (g/mol) 215.98
Numero MDL MFCD00042243
InChI Key ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
PubChem CID 112234
IUPAC Name 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densità 1.54
Punti di ebollizione 79°C to 81°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (175°F)
Indice di rifrazione 1.475
Quantità 100 g
Numero UN UN3082
Peso formulazione 215.99
Percent Purity 97%