Learn More
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 69045-84-7 |
| Formula molecolare | C6H2Cl2F3N |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.99 |
| Peso formulazione | 214.9516 |