Learn More
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Codice prodotto. 30371578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30371578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371578 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43637025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 69045-84-7
Formula molecolare C6H2Cl2F3N
Quantità 25 g
Sinonimo 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
InChI Formula InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 215.99
Peso formulazione 214.9516