Learn More
2,3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515954
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10515954 10 g 10g
10497822 250 mg 250mg
10364062 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10515954 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01106EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 261761-55-1
Formula molecolare C7H6Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 205.038
Numero MDL MFCD01567248
InChI Key OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9580371
IUPAC Name 2,3-dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
Specifications
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare Cl2C6H3C(=NOH)NH2
Quantità 10 g
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 97%