Learn More
2',3'-Dichloroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11430543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430543 5 g 5g
11420543 1 g 1g
11440543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430543 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12667.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56041-57-7 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56041-57-7
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Numero MDL MFCD00052988
InChI Key KMABBMYSEVZARZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2,3-dichlorophenyl ethanone, 2',3'-dichloroacetophenone, 2,3-dichloroacetophenone, 1-2,3-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-dichlorophenyl, 1-acetyl-2,3-dichlorobenzene, pubchem3368, 1-2,3-dichlorophenyl-1-ethanone, 1-2,3-bis chloranyl phenyl ethanone
PubChem CID 91986
IUPAC Name 1-(2,3-dichlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3'-Dichloroacetophenone
Densità 1.293
Punti di ebollizione 106°C to 108°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.56
Quantità 5 g
Beilstein 2438815
Peso formulazione 189.04
Percent Purity 98%