Learn More
2,3-Dichloroaniline (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dichloroaniline |
| CAS | 608-27-5 |
| Formula molecolare | C6 H5 Cl2 N |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Benzenamine, 2,3-dichloro-, 2,3-DCA |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC Name | 2,3-dichloroaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.02 |
| Peso formulazione | 160.9799 |