Learn More
2,3-Dichlorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11489362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489362 250 g 250g
11479362 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489362 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10118.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6334-18-5
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Numero MDL MFCD00010127
InChI Key LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
IUPAC Name 2,3-dichlorobenzaldehyde
SMILES ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Punto di fusione 61°C to 65°C
Densità 1.33
Punti di ebollizione 143°C to 145°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN1759
Beilstein 508198
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 98%