Learn More
2,3-Dichlorobenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 15700849 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15700849 100 g Bottiglia in vetro 100g
10591671 25 g Bottiglia in vetro 25g
10760965 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15700849 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232671000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6334-18-5
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Numero MDL MFCD00010127
InChI Key LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
IUPAC Name 2,3-dichlorobenzaldehyde
SMILES ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dichlorobenzaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 64.0°C
Colore White
Densità 135g/mL
Punti di ebollizione 144.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3CHO
Quantità 100 g
Beilstein 07, III, 878
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder