Learn More
2,3-Dichlorobenzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 30049510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049510 25 mg 25mg
30049699 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049510 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0139.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3-Dichlorobenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Nomi componenti o analita 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 Cl2 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
SMILES Clc1cccc(C=O)c1Cl
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Quantità 25 mg
Peso formulazione 175.008 g/mol