Learn More
2,3-Dichlorobenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30382732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382732 50 g 50g
30384493 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30382732 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43191550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Formula molecolare C7 H4 Cl2 O
Quantità 50 g
Sinonimo Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
SMILES Clc1cccc(C=O)c1Cl
IUPAC Name 2,3-dichlorobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Peso formulazione 173.9639