Learn More
2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11495003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11495003 5 g 5g
11405013 25 g 25g
11415013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495003 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12283.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82417-45-6 | C6H3Cl3O2S | 245.498 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82417-45-6
Formula molecolare C6H3Cl3O2S
Molecular Weight (g/mol) 245.498
Numero MDL MFCD00051844
InChI Key PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
PubChem CID 2734222
IUPAC Name 2,3-dichlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 57°C to 62°C
Punti di ebollizione 131°C to 133°C (1 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 7703966
Peso formulazione 245.51
Percent Purity 98%