Learn More
2,3-Dichlorobenzoic Acid, Mikromol™
Descrizione
2,3-Dichlorobenzoic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-45-3 |
| Nomi componenti o analita | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H4 Cl2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Lamotrigine Imp. E (EP), Lamotrigine USP Related Compound B, Lamotrigine USP RC B, 2,3-Dichlorobenzoic Acid, USP Lamotrigine Related Compound B, 69Y77, Ph Eur Lamotrigine Impurity E, 2,3-dichlorobenzoic acid 69Y77 (Ph Eur Lamotrigine Impurity E), (Ph Eur Impurity E), Lamotrigine Related Compound B, Lamotrigine Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC Name | 2,3-dichlorobenzoic acid |
| Vedi altri risultati |