Learn More
2,3-Dichlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 17931595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17931595 10 g 10g
17901705 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17931595 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43195010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-45-3
Formula molecolare C7 H4 Cl2 O2
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Sinonimo Benzoic acid, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzoic acid
IUPAC Name 2,3-dichlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorobenzoic acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Peso formulazione 189.9588