Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 3-Dichlorobenzyl bromide |
| Nota nome | 99% |
| CAS | 57915-78-3 |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 29°C to 32°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,3-Dichlorobenzyl bromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.