Learn More
2,3-Dichloromaleic anhydride, 97%
Codice prodotto. 15545866 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545866 100 g 100g
15525866 5 g 5g
15535866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15545866 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113441000
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1122-17-4 | C4Cl2O3 | 166.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-17-4
Formula molecolare C4Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 166.95
InChI Key AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloromaleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dichloro, maleic anhydride, dichloro, dichloromaleic acid anhydride, dichloromaleicanhydride, dichlorofuran-2,5-dione, 2,3-dichloromaleic acid anhydride, dichloro-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2, 3,4-dichloro
PubChem CID 70728
IUPAC Name 3,4-dichlorofuran-2,5-dione
SMILES C1(=C(C(=O)OC1=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloromaleic anhydride
Punto di fusione 115.0°C to 117.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 100 g
Beilstein 17,434
Fieser 04,135; 05,195
Peso formulazione 166.95
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dichloromaleic anhydride, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.